Learn More
RETSCH Tarro de molienda de acero inoxidable
Código de producto. 15370994 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para CryoMill
Para EMAX
Para MM 200
Para el molino mezclador MM 301
Capacidad (métrico):
1,5 ml
5 ml
10 mL
10 ml
35 mL
50 mL
125 mL
Unit Size:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) Unit Size
15370994 Para CryoMill 35 mL cada uno
10504041 Para MM 200 1,5 ml cada uno
14821631 Para CryoMill 10 mL cada uno
10034170 Para MM 200 10 ml cada uno
15300974 Para EMAX 125 mL cada uno
15370964 Para EMAX 50 mL cada uno
10232672 Para el molino mezclador MM 301 35 mL cada uno
10399770 Para MM 200 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15370994 Supplier RETSCH Supplier No. 01.462.0333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    1170.36€ / paquete de 1
    Ahorro 89.64€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos tarros de molienda para la molienda seca, húmeda y criogénica de muestras pequeñas. Los tarros de molienda de acero inoxidable Retsch™ cuentan con un mecanismo de centrado automático y un diseño de rosca a prueba de fugas.
  • Tarros de molienda con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Specifications
Tipo de producto Tarro de molienda
Capacidad (métrico) 35 mL
Para utilizar con (equipo) Para CryoMill
Material Acero inoxidable