Learn More
RETSCH Tarro de molienda de acero inoxidable
Código de producto. 14821631 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para CryoMill
Para EMAX
Para MM 200
Para el molino mezclador MM 301
Capacidad (métrico):
1,5 ml
5 ml
10 mL
10 ml
35 mL
50 mL
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) unitSize
14821631 Para CryoMill 10 mL cada uno
10504041 Para MM 200 1,5 ml cada uno
10034170 Para MM 200 10 ml cada uno
15300974 Para EMAX 125 mL cada uno
15370994 Para CryoMill 35 mL cada uno
15370964 Para EMAX 50 mL cada uno
10232672 Para el molino mezclador MM 301 35 mL cada uno
10399770 Para MM 200 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 14821631 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 01.462.0331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    1002.84€ / paquete de 1
    Ahorro 42.16€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tarros de molienda para la molienda seca, húmeda y criogénica de muestras pequeñas. Los tarros de molienda de acero inoxidable Retsch™ cuentan con un mecanismo de centrado automático y un diseño de rosca a prueba de fugas.
  • Tarros de molienda con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda
Capacidad (métrico) 10 mL
Para utilizar con (equipo) Para CryoMill
Material Acero inoxidable