Learn More
RETSCH Bolas de molienda de acero inoxidable
Código de producto. 11758414 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Molino de bolas planetario PM 400
Viales de reacción
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11758414 Viales de reacción 3 mm paquete de 200
10208591 Molino de bolas planetario PM 400 40 mm cada uno
11727664 Viales de reacción 4 mm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11758414 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 22.455.0002
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Diseñados para su uso con molinos mezcladores Retsch™. Las bolas de trituración de acero inoxidable Retsch™ son ideales para la alteración de las células biológicas, así como para la extracción de ADN/ARN.
  • Para su uso con los molinos mezcladores MM 200 y MM 400
Especificaciones
Tipo de producto Bolas de molienda
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de reacción
Material Acero inoxidable