Learn More
RETSCH Bolas de molienda de acero inoxidable
Código de producto. 10208591 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Molino de bolas planetario PM 400
Viales de reacción
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) unitSize
10208591 Molino de bolas planetario PM 400 40 mm cada uno
11758414 Viales de reacción 3 mm paquete de 200
11727664 Viales de reacción 4 mm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10208591 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 05.368.0060
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para su uso con molinos mezcladores Retsch™. Las bolas de trituración de acero inoxidable Retsch™ son ideales para la alteración de las células biológicas, así como para la extracción de ADN/ARN.
  • Para su uso con los molinos mezcladores MM 200 y MM 400
Especificaciones
Tipo de producto Bolas de molienda
Diámetro (métrico) 40 mm
Para utilizar con (equipo) Molino de bolas planetario PM 400
Material Acero inoxidable