Descripción
- Bola de molienda resistente y duradera adecuada para triturado de uso general
- Alta durabilidad y eficiencia con resistencia moderada a la abrasión
- Resistencia a la corrosión química
- Composición habitual: Elementos principales – Fe, Cr; elementos menores – Ni, Mn, S, Si
- Dureza: Mohs 5-5 1/2; Rockwell – C 55-60
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6,35 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Juego de viales de molienda de acero inoxidable 3114 |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad de embalaje | 4 bolas |