Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de precipitado de acero inoxidable al estilo Griffin con borde de vertido sencillo
Código de producto. 11772315 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
66,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11772315 66,6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11772315 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0720540
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Garantice una medición precisa con estos vasos de precipitado. Los vasos de precipitado de acero inoxidable al estilo Griffin Cole-Parmer™ con borde de vertido sencillo son ideales para altas temperaturas y para agitar o medir soluciones.
  • Capacidades de mezcla duraderas y económicas
  • 304 SS de calibre medio
  • Mida volúmenes fácilmente con marcadores de graduación internos
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 80 mm
Tipo de producto Vaso de precipitados
Diámetro exterior (métrico) 66,6 mm