Learn More
Bochem™ Cubos graduados de acero inoxidable
Descripción
- Sin anillo base
- Graduado por 1 litro
- Las tapas deben solicitarse por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo graduado |
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Graduaciones | 1 L |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 310 mm |
| Altura (métrico) | 305 mm |