Learn More
Bochem™ Cucharas graduadas de acero inoxidable con anillo base
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo graduado |
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 300 mm |
| Altura (métrico) | 305 mm |
| Incluye | Con anillo base |