Learn More
Bochem™ Cucharas graduadas de acero inoxidable con anillo base
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cestillo graduado |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 280 mm |
| Altura (métrico) | 235 mm |
| Incluye | Con anillo base |