Learn More
Hanna Instruments™ Sonda termopar tipo K de longitud extendida de uso general
Código de producto. 10218710
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la sonda (métrico):
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro de la sonda (métrico) Tamaño de la unidad
10218710 5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10218710 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI766E2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.11€
    100.53€ / paquete de 1
    Ahorro 52.58€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Obtenga lecturas de temperatura muy precisas de una amplia variedad de muestras de líquidos y aire/gas. La sonda termopar tipo K de longitud extendida de uso general de Hanna Instruments™ es una sonda extralarga con punta de penetración/punta con mango diseñado para usarse con un termómetro de termopar.
La sonda termopar tipo K de longitud extendida de uso general con mango está diseñada para medir la temperatura de una miríada de sustancias, desde líquidos y semisólidos hasta aire y gas. El tiempo de respuesta de una medición se ve afectado por la posición del sensor en relación con la sustancia que se está midiendo. La construcción de punta redonda y puntiaguda ofrece una respuesta rápida de 6 segundos para una lectura de temperatura.
  • Construcción de acero inoxidable fuerte y resistente a la corrosión
  • Capaz de medir superficies de hasta 900 °C (1650 °F)
  • El cable se extiende 1 m desde el mango hasta el conector del termopar del medidor
  • Sonda de longitud extendida de 220 mm
  • Tiempo de respuesta corto: 6 segundos (90 % del valor final)
Especificaciones
Diámetro de la sonda (imperial) 0,20 in
Diámetro de la sonda (métrico) 5 mm
Para utilizar con (aplicación) Lecturas de temperatura de líquidos, semisólidos y aire/gas
Longitud del cable (imperial) 3,3 ft
Longitud total (imperial) 12,8 in
Longitud de la sonda (imperial) 8,6 in
Longitud del cable (métrico) 1 m
Longitud total (métrico) 325 mm
Longitud de la sonda (métrico) 220 mm
Material Acero inoxidable
Tiempo de medición 6 s
Tipo de sonda Sonda termopar tipo K de uso general
Tipo de producto Sonda termopar con mango
Descripción Sonda de punta redonda y puntiaguda con mango
Temperatura máxima 900 °C
Temperatura mín. (métrico) 900°C
Intervalo de temperatura (métrico) 900 °C
Para utilizar con (equipo) Termómetro termopar