Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubos de acero inoxidable para GC
Código de producto. 15258723
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
2 m
5 m
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,50 mm
0,8 mm
2,2 mm
Tamaño de la unidad:
2 metros
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15258723 2 m 2,2 mm 2 metros
15268723 2 m 0,8 mm 2 metros
10572393 25 m 0,50 mm cada uno
15248723 10 m 0,8 mm cada uno
10532013 5 m 0,8 mm cada uno
15218723 25 m 0,25 mm cada uno
15238723 5 m 2,2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15258723 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 0624173
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un orificio cepillado y liso para su uso en sistemas HPLC.
  • Orificio liso y cepillado
  • En formato bobina
  • Viene cepillado y neutralizado
Especificaciones
Tipo Tubos
Incluye Orificio liso y cepillado
Diámetro interior (métrico) 2,2 mm
Diámetro exterior (imperial) 3,1 mm
Longitud global (métrico) 2 m