Learn More
Blanco™ Recipientes de acero inoxidable Gastronorm
Código de producto. 11993826
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
1,7 L
2,4 L
2,7 L
3,8 L
4 L
5,2 L
5,5 L
6 L
7,5 L
8,5 L
8,9 L
11,7 L
12,7 L
13,3 L
16,7 L
20 L
26,5 L
28,9 L
43,4 L
57,7 L
Tamaño:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/1
GN 2/3
Fondo (métrico):
20 mm
65 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volumen (métrico) Tamaño Fondo (métrico) Dimensione della confezione
11993826 28,9 L GN 2/1 100 mm cada uno
11953214 1 L GN 1/6 65 mm cada uno
11933836 4 L GN 1/4 150 mm cada uno
11983214 5,2 L GN 1/4 200 mm cada uno
11963214 1,7 L GN 1/4 65 mm cada uno
11953806 7,5 L GN 1/3 200 mm cada uno
11973214 2,4 L GN 1/3 65 mm cada uno
11953826 8,9 L GN 1/2 150 mm cada uno
11943826 6 L GN 1/2 150 mm cada uno
11300900 11,7 L GN 1/2 200 mm cada uno
11973816 8,5 L GN 2/3 100 mm cada uno
11963816 12,7 L GN 2/3 150 mm cada uno
11953816 16,7 L GN 2/3 20 mm cada uno
11993816 20 L GN 1/1 150 mm cada uno
11903836 43,4 L GN 2/1 150 mm cada uno
11913836 57,7 L GN 2/1 200 mm cada uno
11938017 5,5 L GN 1/3 150 mm cada uno
11948017 3,8 L GN 1/3 100 mm cada uno
11903826 26,5 L GN 1/1 200 mm cada uno
11983816 13,3 L GN 1/1 100 mm cada uno
11923836 2,7 L GN 1/4 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11993826 Fornitore Blanco™ N. del fornitore 1550594
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fabricados en Alemania en una amplia gama de tamaños y profundidades. Los recipientes de acero inoxidable Blanco™ Gastronorm son recipientes apilables aptos para el lavavajillas, fabricados de acero inoxidable AISI 304. Se pueden utilizar para una gran variedad de aplicaciones con una amplia escala de temperaturas, desde el servicio de alimentos/catering hasta el almacenamiento de productos.
Gastronorm Los contenedores de acero inoxidable se caracterizan por una estabilidad excepcional gracias al estampado de bordes circunferenciales. Estos recipientes resistentes y dimensionalmente estables son fáciles de limpiar y ofrecen una higiene óptima gracias a su superficie suave y no porosa.
  • Acabado resistente a la corrosión y de primera clase con bordes sin rebaba
  • Resistente a la temperatura desde − °40 C a +280 °C
  • Fabricados con acero inoxidable insípido e inodoro (AISI 304)
  • El acabado de esquina exacto y los anillos de apilamiento evitan los atascos y el enclavamiento durante el apilado
Gastronorm Los contenedores se pueden apilar y combinar en una variedad de combinaciones. Los tamaños estándar incluyen:
  • GN 2/1: 650 mm de largo x 530 mm de alto
  • GN 1/1: 530 mm de largo x 325 mm de alto
  • GN 1/2: 325 mm de largo x 265 mm de alto
  • GN 1/4: 265 mm de largo x 162 mm de ancho
  • GN 2/3: 354 mm de largo x 325 mm de alto
  • GN 1/3: 325 mm de largo x 176 mm de alto
  • GN 1/6: 176 mm de largo x 162 mm de alto
Specifica
Tipo de producto Recipiente Gastronorm
Material Acero inoxidable (304)
Certificaciones/conformidad Norma europea EN 631
Fondo (métrico) 100 mm
Longitud (métrico) 650 mm
Cantidad 1 unidad
Tamaño GN 2/1
Intervalo de temperatura (métrico) −40 °C a 280°C
Volumen (métrico) 28,9 L
Anchura (métrico) 530 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.