Learn More
Blanco™ Recipientes de acero inoxidable Gastronorm
Código de producto. 11953214
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
1,7 L
2,4 L
2,7 L
3,8 L
4 L
5,2 L
5,5 L
6 L
7,5 L
8,5 L
8,9 L
11,7 L
12,7 L
13,3 L
16,7 L
20 L
26,5 L
28,9 L
43,4 L
57,7 L
Tamaño:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/1
GN 2/3
Fondo (métrico):
20 mm
65 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño Fondo (métrico) unitSize
11953214 1 L GN 1/6 65 mm cada uno
11933836 4 L GN 1/4 150 mm cada uno
11983214 5,2 L GN 1/4 200 mm cada uno
11963214 1,7 L GN 1/4 65 mm cada uno
11953806 7,5 L GN 1/3 200 mm cada uno
11973214 2,4 L GN 1/3 65 mm cada uno
11953826 8,9 L GN 1/2 150 mm cada uno
11943826 6 L GN 1/2 150 mm cada uno
11300900 11,7 L GN 1/2 200 mm cada uno
11973816 8,5 L GN 2/3 100 mm cada uno
11963816 12,7 L GN 2/3 150 mm cada uno
11953816 16,7 L GN 2/3 20 mm cada uno
11993816 20 L GN 1/1 150 mm cada uno
11993826 28,9 L GN 2/1 100 mm cada uno
11903836 43,4 L GN 2/1 150 mm cada uno
11913836 57,7 L GN 2/1 200 mm cada uno
11938017 5,5 L GN 1/3 150 mm cada uno
11948017 3,8 L GN 1/3 100 mm cada uno
11903826 26,5 L GN 1/1 200 mm cada uno
11983816 13,3 L GN 1/1 100 mm cada uno
11923836 2,7 L GN 1/4 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11953214 Supplier Blanco™ Supplier No. 1550569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.05€
    18.68€ / paquete de 1
    Ahorro 45.37€
    70% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados en Alemania en una amplia gama de tamaños y profundidades. Los recipientes de acero inoxidable Blanco™ Gastronorm son recipientes apilables aptos para el lavavajillas, fabricados de acero inoxidable AISI 304. Se pueden utilizar para una gran variedad de aplicaciones con una amplia escala de temperaturas, desde el servicio de alimentos/catering hasta el almacenamiento de productos.
Gastronorm Los contenedores de acero inoxidable se caracterizan por una estabilidad excepcional gracias al estampado de bordes circunferenciales. Estos recipientes resistentes y dimensionalmente estables son fáciles de limpiar y ofrecen una higiene óptima gracias a su superficie suave y no porosa.
  • Acabado resistente a la corrosión y de primera clase con bordes sin rebaba
  • Resistente a la temperatura desde − °40 C a +280 °C
  • Fabricados con acero inoxidable insípido e inodoro (AISI 304)
  • El acabado de esquina exacto y los anillos de apilamiento evitan los atascos y el enclavamiento durante el apilado
Gastronorm Los contenedores se pueden apilar y combinar en una variedad de combinaciones. Los tamaños estándar incluyen:
  • GN 2/1: 650 mm de largo x 530 mm de alto
  • GN 1/1: 530 mm de largo x 325 mm de alto
  • GN 1/2: 325 mm de largo x 265 mm de alto
  • GN 1/4: 265 mm de largo x 162 mm de ancho
  • GN 2/3: 354 mm de largo x 325 mm de alto
  • GN 1/3: 325 mm de largo x 176 mm de alto
  • GN 1/6: 176 mm de largo x 162 mm de alto
Specifications
Tipo de producto Recipiente Gastronorm
Material Acero inoxidable (304)
Certificaciones/conformidad Norma europea EN 631
Fondo (métrico) 65 mm
Longitud (métrico) 176 mm
Cantidad 1 unidad
Tamaño GN 1/6
Intervalo de temperatura (métrico) −40 °C a 280°C
Volumen (métrico) 1 L
Anchura (métrico) 162 mm