Learn More
WLD Tec™ Adaptador de seguridad de gas de acero inoxidable
Código de producto. 10660574
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
0,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10660574 0,5 m cada uno
1 options
Código de producto. 10660574 Proveedor WLD Tec™ N.º de proveedor 6.000.820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    521.85€
    196.00€ / paquete de 1
    Ahorro 325.85€
    62% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador
Longitud (métrico) 0,5 m
Material Acero inoxidable
Incluye Regulador de presión integrado de 50 mbar para cartucho de gas, soporte de acero inoxidable