Learn More
Cole-Parmer™ Embudo de acero inoxidable
Código de producto. 11741856 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Altura (métrico):
82,55 mm
104,1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11741856 70 ml 82,55 mm cada uno
11761856 385 ml 134,6 mm cada uno
11777944 658 ml 160 mm cada uno
11787944 350 ml 180,3 mm cada uno
11797944 67 ml 210,8 mm cada uno
11751856 188 ml 104,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11741856 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0726300
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los embudos de acero inoxidable son útiles de laboratorio con los que podrá contar durante años de uso.
  • Manténgase equipado con nuestra selección de embudos de acero inoxidable 304de calibre medio
  • Disponibles en varias capacidades y tamaños generales
Especificaciones
Capacidad (métrico) 70 ml
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 82,55 mm