Learn More
Bochem™ Embudo de acero inoxidable
Código de producto. 10748741
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
150mm
200mm
250mm
Altura (métrico):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10748741 100 mm 125 mm cada uno
10018510 150mm 190 mm cada uno
10663551 200mm 180 mm cada uno
10231641 150mm 155 mm cada uno
10539671 200mm 220 mm cada uno
10549671 250mm 260 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10748741 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8841
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones. Bochem™ El embudo de acero inoxidable tiene forma cónica.
  • Asa 
  • Con canal de aire
  • Tubo de forma cónica
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Diámetro del tubo (métrico) 17 mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 125 mm