Learn More
Gilson™ Frita de acero inoxidable
Código de producto. 12933130
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Porosidad Tamaño de la unidad
12933130 2 μm cada uno
1 options
Código de producto. 12933130 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 0201001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro de la frita (métrico) 0,23 cm
Diámetro del anillo (métrico) 0,63 cm
Para utilizar con (equipo) Para filtro de disolvente en línea
Material Acero inoxidable
Porosidad 2 μm
Grosor (métrico) 0,16 cm
Tipo Frita