Learn More
Gilson™ Frita de acero inoxidable
Código de producto. 12993130
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Porosidad Tamaño de la unidad
12993130 0,5 μm cada uno
1 options
Código de producto. 12993130 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 0201054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro de la frita (métrico) 0,23 cm
Diámetro del anillo (métrico) 0,63 cm
Para utilizar con (equipo) Sistemas HPLC
Material Acero inoxidable
Porosidad 0,5 μm
Grosor (métrico) 0,16 cm
Tipo Frita