Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Código de producto. 10268911
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10268911
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Use Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps in sterile production environments and cleanrooms. The forceps are designed for repeated sterilization and autoclaving over years of use.
  • Tip Style: Straight/blunt point
  • Length: 300mm
  • Weight: 0.1kg
Especificaciones
Estilo de punta Punto recto/romo
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) 1 unidad
Tipo Pinzas