Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Código de producto. 10176911
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
115 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10176911 200 mm cada uno
10543952 105 mm cada uno
10790883 115 mm cada uno
10639522 105 mm cada uno
10690093 115 mm cada uno
10360942 130 mm cada uno
10005601 130 mm cada uno
10005611 145 mm cada uno
10651452 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10176911 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 3015
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas
Longitud (métrico) 200 mm
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 200 L mm
N.° por paquete 1 paquete
Estilo de punta Romo