Learn More
Buerkle™ Cucharas alimentarias de acero inoxidable
Código de producto. 11911581 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
250 mL
350 mL
500 mL
Dimensiones (L x An):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
11911581 500 mL 220 x 130 mm cada uno
11971571 100 mL 120 x 60 mm cada uno
11981571 200 mL 140 x 75 mm cada uno
11991571 250 mL 155 x 85 mm cada uno
11901581 350 mL 180 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11911581 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53710500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una cuchara de mano muy estable para diversas aplicaciones, especialmente adecuada para la industria alimentaria.
  • Modelo especialmente resistente
  • Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
  • Con una práctica salida de suspensión
  • Conexión perfecta de pala y mango hueco, por lo tanto, sin grietas ni bordes
  • Superficie especialmente lisa y muy pulida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Tipo de producto Cuchara Alimentaria
Para utilizar con (aplicación) Apto para el uso con alimentos
Anchura (métrico) 130 mm
Dimensiones (L x An) 220 x 130 mm
Material Acero inoxidable (AISI 304 (1.4301))
Longitud (métrico) 220 mm