Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de lectura directa de acero inoxidable estilo P
Descripción
- Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
- Lente de aumento en el cortavientos delantero para mejorar la resolución de lectura
- Intercambiabilidad de tubos de flujo y flotadores
- Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
- Se impide que los tubos de flujo de vidrio giren durante la fase de apriete del procedimiento de montaje
- Compatibilidad química
- Medios sencillos de montaje en panel
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ± 5% |
| Caudal de aire | 833 mL/min |
| Tasa de presión | 13,8 bar |
| Anchura (métrico) | 65 mm |
| Material de los cierres | Viton-A™ |
| Temperatura (métrico) | 121 °C |