Learn More
De Buyer™ Cuenco para pasteles de acero inoxidable con fondo plano
Código de producto. 11930605
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
16 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11930605 16 L cada uno
1 options
Código de producto. 11930605 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 3250.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.10€
    61.20€ / paquete de 1
    Ahorro 128.90€
    67% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Un cuenco multifuncional con un borde enrollado abierto y sin bordes afilados para poder batir toda la mezcla.
  • Se utiliza para hacer mezclas, batir, calentar al baño maría y más.
  • Puede meterse en el refrigerador, ultracongelador, refrigerador rápido y horno.
  • Fabricado totalmente en acero inoxidable, robusto y resistente a la deformación
  • El fondo ancho y plano permite una mayor estabilidad.
  • Borde enrollado abierto funcional y ergonómico que permite un agarre seguro, fuerte y cómodo para batir de forma dinámica
  • Apto para lavavajillas
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 16 L
Altura (métrico) 17,5 cm
Diámetro (métrico) 40 cm
Forma Cónico, fondo plano
Tipo de producto Recipiente para pastas