Learn More
Agencinox™ Placa de fondo plano de acero inoxidable con asas
Descripción
- Cubetas de loción de acero inoxidable con fondo plano
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |