Learn More
Agencinox™ Placa de fondo plano de acero inoxidable con asas
Código de producto. 11739503
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11739503 500 ml cada uno
11749503 1000 ml cada uno
11759503 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11739503 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 312A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas placas en servicios de descontaminación, quirófanos y los campos de cirugía, clínicos y sanitarios. Los platos de acero inoxidable con fondo plano Agencinox™ son ideales para apósitos y otros elementos que pueden ser necesarios durante
  • Cubetas de loción de acero inoxidable con fondo plano
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Placa
Altura (métrico) 60 mm
Diámetro (métrico) 120 mm