Learn More
OHAUS™ Abrazadera de matraces de acero inoxidable
Código de producto. 15762499 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de 10 ml
Matraz de 125 ml
Matraz de 25 ml
Matraz de 250 ml
Matraz de 50 ml
Matraz de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15762499 Matraz de 10 ml cada uno
15772499 Matraz de 25 ml cada uno
15782499 Matraz de 50 ml cada uno
15792499 Matraz de 125 ml cada uno
15702509 Matraz de 250 ml cada uno
15712509 Matraz de 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15762499 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera para matraz de acero inoxidable OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura varios tamaños de matraces.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para su uso con matraces
  • Diseñada para mantener los tubos en su sitio de forma segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Pinzas para matraces
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Matraz de 10 ml
Descripción Abrazadera para matraz, 10 ml
Color Plata
Jaw Type Cuatro entrelazados