Learn More
Navailles Silla ESD de acero inoxidable
Código de producto. 17416172
Cambiar vista
Click to view available options
Silla ESD de acero inoxidable; para su uso con (aplicación):salas limpias; Altura de asiento:Entre 500 y 750 mm
Código de producto.
17416172 Silla ESD de acero inoxidable; para su uso con (aplicación):salas limpias; Altura de asiento:Entre 500 y 750 mm
1 options
Código de producto. 17416172 Proveedor Navailles N.º de proveedor 7EG 36VHXE 04 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1263.62€
    1072.00€ / paquete de 1
    Ahorro 191.62€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
La silla ESD de acero inoxidable es una opción resistente a la corrosión para salas limpias.Fácil de desinfectar y con un diseño ergonómico.
  • Base de 5 estrellas de acero inoxidable equipada con deslizantes antiestáticos
  • Columna de acero inoxidable con ajuste de altura de 500 a 750 mm mediante un tornillo situado en el interior de la columna
  • Anillo de pie de acero inoxidable
  • Asiento ergonómico en poliuretano suave antiestático KANGO™ de color negro
  • Respaldo en poliuretano suave antiestático de color negro
  • El poliuretano conductor especial se conecta a las partes metálicas de la silla, lo que permite descargar electricidad a través de ruedas o almohadillas de carbono
  • Certificado de aptitud para su uso en salas limpias mediante la determinación de la concentración de partículas en el aire de acuerdo con la norma NF EN ISO 14644-14 (noviembre 2016)
  • Conjunto diseñado para garantizar un descenso perfecto de las cargas eléctricas hacia el suelo (prueba de reactividad del LCIE)
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad ISO 3
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias
Tipo de elevación Manual
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 500 y 750 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 27,1 lb
Peso (métrico) 12,3 kg
Tipo de rueda Ninguno
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm