Learn More
Navailles Silla autoadaptable ESD de acero inoxidable
Código de producto. 17466172
Cambiar vista
Click to view available options
Silla autoadaptable ESD; material:acero inoxidable AISI 316L, poliuretano; tipo de elevación:manual; ajustable (altura):Entre 560 y 810 mm
Código de producto.
17466172 Silla autoadaptable ESD; material:acero inoxidable AISI 316L, poliuretano; tipo de elevación:manual; ajustable (altura):Entre 560 y 810 mm
1 options
Código de producto. 17466172 Proveedor Navailles N.º de proveedor 7EK 95VHXE 04 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1353.08€
    1147.00€ / paquete de 1
    Ahorro 206.08€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
La silla autoadaptable ESD de acero inoxidable fomenta una postura dinámica, ayudando a reequilibrar el cuerpo de forma natural y a mejorar el flujo sanguíneo en las piernas en entornos particularmente exigentes.El asiento se inclina hacia adelante, se divide en dos partes y se basa en silentblocks que forman un triángulo.Certificado de aptitud para su uso en salas limpias.
  • Acero inoxidable, base de 5 estrellas con deslizantes antiestáticos
  • Ajuste de altura manual de acero inoxidable
  • Soporte para lumbares y asiento deformable de poliuretano KANGO™ negro
  • El asiento dispone de 2° de inclinación hacia delante
  • Ensamblado en silentbloc
  • El poliuretano conductor especial se conecta a las partes metálicas de la silla, lo que permite descargar electricidad a través de ruedas o almohadillas de carbono
  • Certificado de aptitud para su uso en salas limpias mediante la determinación de la concentración de partículas en el aire de acuerdo con la norma NF EN ISO 14644-14 (noviembre 2016)
  • Conjunto diseñado para garantizar un descenso perfecto de las cargas eléctricas hacia el suelo (prueba de reactividad del LCIE)
Especificaciones
Color Negro
Ajustable (altura) Entre 560 y 810 mm
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad ISO 3
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias
Tipo de elevación Manual
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Garantía 8 años
Peso (imperial) 30,9 lb
Peso (métrico) 14,1 kg
Tipo de rueda Ninguno
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm