Learn More
- Home
- Products
- Primeros auxilios y medicina
- Productos de atención al paciente
- Jeringas médicas
- BD Aguja de acero inoxidable Microlance™
BD Aguja de acero inoxidable Microlance™
Código de producto. 10775295
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Longitud de la aguja (imperial):
0,375 in
0,5 in
0,625 in
1,0 in
1,25 in
1,5 in
2,0 in
Diámetro exterior (métrico):
0,29 mm
0,4 mm
0,45 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,6 mm
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
5000 PCS
paquete de 100
paquete de 5000
17 product options available for selection
| Código de producto. | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Diámetro exterior (métrico) | Color | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10775295 | 21 G | 2,0 in | 0,8 mm | Verde | paquete de 100 |
| 10703815 | 26 G | 0,375 in | 0,45 mm | Marrón | paquete de 100 |
| 10442014 | 30 G | 0,5 in | 0,29 mm | Amarillo | paquete de 100 |
| 10204444 | 27 G | 0,5 in | 0,4 mm | Gris | paquete de 100 |
| 12349169 | 26 G | 0,625 in | 0,45 mm | Marrón | paquete de 100 |
| 13227519 | 25 G | 0,625 in | 0,5 mm | Naranja | paquete de 5000 |
| 10442204 | 25 G | 0,625 in | 0,5 mm | Naranja | paquete de 100 |
| 12389169 | 25 G | 1,0 in | 0,5 mm | Naranja | paquete de 100 |
| 12399169 | 23 G | 1,0 in | 0,6 mm | Azul | paquete de 100 |
| 10030464 | 20 G | 1,0 in | 0,9 mm | Amarillo | paquete de 100 |
| 13217519 | 23 G | 1,25 in | 0,6 mm | Azul | 5000 PCS |
| 10472204 | 21 G | 1,5 in | 0,8 mm | Verde | paquete de 100 |
| 10201211 | 20 G | 1,5 in | 0,9 mm | Amarillo | paquete de 100 |
| 10234154 | 19 G | 1,5 in | 0,9 mm | Beige | paquete de 100 |
| 10518554 | 16 G | 1,5 in | 1,6 mm | Blanco | paquete de 100 |
| 10162534 | 18 G | 1,5 in | 1,25 mm | Rosa | paquete de 100 |
| 10020654 | 18 G | 2,0 in | 1,25 mm | Rosa | paquete de 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10775295
Proveedor
BD
N.º de proveedor
301155
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El ángulo de deslizamiento exclusivo y el método de pulido permiten una menor incomodidad del paciente y menor riesgo de perforación.
- Agujas hipodérmicas con paredes finas para un flujo óptimo
- Se ajusta a jeringas conectadas a un adaptador Luer o conector Luer Lock
- Codificada por colores para un reconocimiento rápido de manómetro y facilitar así la selección del caudal adecuado
- Estéril y envasada individualmente para una aplicación de un solo uso e higiénica
- Agujas de acero inoxidable con adhesivos de resina epoxi
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable con adhesivos de resina epoxi |
| Color | Verde |
| Descripción | 4000 agujas envueltas individualmente con cánula de pared normal |
| Calibre de aguja | 21 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un solo uso |
| Sin látex | Sí |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,0 in |
| Tipo de producto | Aguja |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | Conectado a un adaptador Luer o conector Luer Lock |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más Mostrar menos |