Learn More
BD Aguja de acero inoxidable Microlance™
Código de producto. 10204444
Click to view available options
Calibre de aguja:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Longitud de la aguja (imperial):
0,375 in
0,5 in
0,625 in
1,0 in
1,25 in
1,5 in
2,0 in
Diámetro exterior (métrico):
0,29 mm
0,4 mm
0,45 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,6 mm
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
5000 PCS
paquete de 100
paquete de 5000
Código de producto. 10204444
Marca: BD 300635
Edge
Codificación por colores para facilitar la identificación del calibre de la aguja. Las agujas de acero inoxidable BD™ Microlance™ incorporan paredes finas para optimizar el flujo y encajar en jeringas Luer Slip. Estas agujas estériles envasadas individualmente garantizan una inserción más cómoda con menos riesgo de perforación.
El ángulo de deslizamiento exclusivo y el método de pulido permiten una menor incomodidad del paciente y menor riesgo de perforación.
  • Agujas hipodérmicas con paredes finas para un flujo óptimo
  • Se ajusta a jeringas conectadas a un adaptador Luer o conector Luer Lock
  • Codificada por colores para un reconocimiento rápido de manómetro y facilitar así la selección del caudal adecuado
  • Estéril y envasada individualmente para una aplicación de un solo uso e higiénica
  • Agujas de acero inoxidable con adhesivos de resina epoxi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Color Gris
Descripción 5000 agujas envueltas individualmente con cánula de pared normal
Calibre de aguja 27 G
Diámetro exterior (métrico) 0,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Para un solo uso
Sin látex Sí
Longitud de la aguja (imperial) 0,5 in
Tipo de producto Aguja
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) SZR-150, con conexión a un adaptador Luer o conector Luer Lock
Esterilidad Estéril