Learn More
Acero inoxidable, dúplex, ASTM A182 Grado F51, S31803, ARMI ∣MBH
Descripción
Acero inoxidable, dúplex, ASTM A182 Grado F51, S31803, Ø 44 x 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niobium/Phosphorus/Carbon/Cobalt/Tungsten/Vanadium/Copper/Nitrogen/Silicon/Manganese/Molybdenum/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Niobium 0.02 %/Phosphorus 0.023 %/Carbon 0.031 %/Cobalt 0.032 %/Tungsten 0.035 %/Vanadium 0.06 %/Copper 0.15 %/Nitrogen 0.185 %/Silicon 0.29 %/Manganese 1.53 %/Molybdenum 3.28 %/Nickel 5.76 %/Chromium 22.4 % |