Learn More
Acero inoxidable, dúplex, ASTM A182 Grado F51, S31803, 50 g, ARMI ∣MBH
Descripción
Acero inoxidable, dúplex, ASTM A182 grado F51, S31803, 50 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt/Niobium/Carbon/Tungsten/Phosphorus/Vanadium/Nitrogen/Copper/Silicon/Manganese/Nickel/Chromium/Molybdenum |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 50 g |
| Formulario | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cobalt 0.012 %/Niobium 0.012 %/Carbon 0.019 %/Tungsten 0.024 %/Phosphorus 0.0248 %/Vanadium 0.068 %/Nitrogen 0.156 %/Copper 0.24 %/Silicon 0.469 %/Manganese 1.592 %/Nickel 5.44 %/Chromium 22.57 %/Molybdenum 22.57 % |