Learn More
Bochem™ Tijeras de acero inoxidable Thermo Scientific™
Código de producto. 10787191
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
140 mm
155 mm
Estilo de punta:
Afilada/afilada
Afilado/redondo
Redondo/redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta unitSize
10787191 155 mm Afilado/redondo cada uno
10540042 130 mm Redondo/redondo cada uno
10088360 130 mm Afilada/afilada cada uno
10208930 140 mm Afilado/redondo cada uno
10231961 155 mm Redondo/redondo cada uno
10733521 140 mm Redondo/redondo cada uno
10777191 155 mm Afilada/afilada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10787191 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 4102
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable. Bochem™ Thermo Scientific™ Las tijeras de acero inoxidable vienen en tres tipos.
  • Tres tipos: redonda-redonda, afilada-redonda y afilada-afilada
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras para vendajes
Longitud (métrico) 155 mm
Material Acero inoxidable
Estilo de punta Afilado/redondo