Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable para asar a doble cara con ganchos, sin faldón y sin tapa
Código de producto. 30285034
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1,5 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285034 5 L cada uno
30285028 1,5 L paquete de 10
30284877 1 L cada uno
30285030 10 L cada uno
30284868 2 L cada uno
30284957 3 L cada uno
30285011 4 L cada uno
30285002 6 L cada uno
30284920 8 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30285034 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5063650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.02€
    98.50€ / paquete de 1
    Ahorro 16.52€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Botella para baño maría de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 5 L
Color Plata
Material Acero inoxidable
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.