Learn More
Amsta Rostfritt Botella para baño María de acero inoxidable con ganchos, sin faldón y con tapa
Código de producto. 30285024
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1,5 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285024 2 L cada uno
30284944 1,5 L paquete de 10
30284929 10 L cada uno
30285006 1 L cada uno
30284908 3 L cada uno
30285016 4 L cada uno
30284871 5 L cada uno
30284953 6 L cada uno
30284937 8 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30285024 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5063621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.15€
    99.80€ / paquete de 1
    Ahorro 17.35€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Botella para baño maría de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 2 L
Color Plata
Material Acero inoxidable