Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable para baño María - Resistente a ácidos, con ganchos, sin faldón y sin tapa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30285009
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30285009 1 L cada uno
30284872 10 L cada uno
30285064 2 L cada uno
30284904 3 L cada uno
30284884 4 L cada uno
30284900 5 L cada uno
30285025 6 L cada uno
30284981 8 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30285009 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5163610
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botella para baño maría de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 1 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)