Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable para baño María - Resistente a ácidos, con ganchos, sin faldón y con tapa
Código de producto. 30285036
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285036 10 L cada uno
30284934 1 L cada uno
30284955 2 L cada uno
30284950 3 L cada uno
30285010 4 L cada uno
30284997 5 L cada uno
30285033 6 L cada uno
30284889 8 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30285036 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 51636101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.95€
    210.60€ / paquete de 1
    Ahorro 34.35€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Botella para baño maría de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Specifications
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 10 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)