Learn More
Amsta Rostfritt Botella de acero inoxidable para baño María - Resistente a ácidos, con ganchos, sin faldón y con tapa
Descripción
- Máxima calidad en acero inoxidable.
- 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Balde |
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Color | Plata |
| Material | Acero inoxidable (316 L) |