Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma rodante de acero inoxidable para HyPerforma Mixtainer (50, 100 y 200 l)
Código de producto. 30040290 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bidón, de 50 a 200 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30040290 Bidón, de 50 a 200 L cada uno
1 options
Código de producto. 30040290 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SV50109.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Dolly de acero inoxidable es un accesorio para HyPerforma Mixtainer (50, 100 y 200 L). Plataforma universal para tambor de acero.
  • Acero inoxidable
  • Universal para 50 a 200 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Bidón, de 50 a 200 L
Tipo de producto Plataforma de tambor