Learn More
Nickel Electro™ Platos de disección de acero inoxidable
Código de producto. 12720036 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
200 x 310 x 45 mm
300 x 450 x 50 mm
360 x 260 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12720036 300 x 450 x 50 mm cada uno
12341369 200 x 310 x 45 mm cada uno
12710036 360 x 260 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12720036 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.25€
    82.31€ / paquete de 1
    Ahorro 4.94€
    5% Descuento
Utilice un plato de disección cuando trabaje y transporte muestras pequeñas. El plato de disección de acero inoxidable Nickel Electro™ está hecho de acero inoxidable duradero y está disponible en varios tamaños.
  • Acero inoxidable
  • Forma poco profunda
  • Fabricado de una sola pieza
  • Útil cuando se trabaja y se transportan especímenes pequeños
Plato de disección, acero inoxidable, prensado de una sola pieza
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Acero inoxidable
Forma Rectangulares
Tipo Plato de disección
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 450 x 50 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 50 mm