Learn More
asecos™ Contenedor de basura de acero inoxidable
Código de producto. 17886546 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
35 L
50 L
65 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17886546 20 L cada uno
17896336 35 L cada uno
17836346 50 L cada uno
17896426 65 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17886546 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40099
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El contenedor de basura de acero inoxidable es ideal para la recolección segura de trapos de limpieza empapados en solvente y otros desechos.
  • Tapa con cierre automático y amortiguación, asa grande y ergonómica en la parte trasera del recipiente para vaciarlo fácilmente.
  • Apertura mediante pedal de gran tamaño con superficie antideslizante.
  • Certificado por FM
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Fondo (imperial) 15,04 in
Fondo (métrico) 382.00 mm
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Color Gris
Altura (métrico) 429.00 mm
Peso (imperial) 12.35 lb.
Peso (métrico) 5.6 kg
Anchura (métrico) 385.00 mm
Anchura (imperial) 15,16 in
Altura (imperial) 16,89 in
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Bote de eliminación de líquidos