Learn More
asecos™ Contenedor de basura de acero inoxidable
Código de producto. 17826436 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17826436 20 L cada uno
17886576 50 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17826436 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 8640
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El contenedor de basura de acero inoxidable es ideal para la recolección segura de trapos de limpieza empapados en solvente y otros desechos.
  • Operación con pedal
  • Con tapa
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Color Gris
Altura (métrico) 500.00 mm
Anchura (métrico) 270.00 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 10,63 in
Altura (imperial) 19,69 in
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Contenedor de basura de repuesto