Descripción
Utilice la resina desechable Thermo Scientific™ para recargar los intercambiadores iónicos de acero inoxidable. Las resinas de lecho mixto tienen documentada una monitorización de calidad y un funcionamiento fiable gracias a un servicio de regeneración avanzado. Se monitoriza la capacidad y la calidad de cada lote regenerado.
Este servicio solo está disponible en Alemania.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2 x 22 litros de resina desechables |
| Material | Acero inoxidable |
| Purification Method | Intercambio iónico |
| Tipo de resina | Lecho mixto |
| Para utilizar con (equipo) | Desionizador de lecho mixto DI 2800 (número de pieza 02.2800) |
| Tipo | Resina desechable |
Este servicio solo está disponible en Alemania.