Learn More
asecos™ Recipiente dispensador de acero inoxidable
Código de producto. 17876496 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2,5 L
5 L
10 L
20 L
Altura (métrico):
126,00 mm
210,00 mm
240,00 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17876496 1 L 210,00 mm cada uno
17866386 5 L 126,00 mm cada uno
17806546 2,5 L 280,00 mm cada uno
17846336 5 L 445,00 mm cada uno
17846546 10 L 240,00 mm cada uno
17816456 20 L 495,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17876496 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 14745
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El recipiente dispensador de acero inoxidable es ideal para la distribución y dosificación segura de líquidos inflamables.
  • Con grifo dosificador fino de acero inoxidable, incluye ventilación, juntas de PTFE, parallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico.
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Bote de seguridad
Capacidad (imperial) 0,3 gal
Capacidad (métrico) 1 L
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y dosificación seguros
Material Acero inoxidable
Cantidad 1
Anchura (imperial) 4,53 in
Anchura (métrico) 115.00 mm
Altura (imperial) 8,27 in
Altura (métrico) 210,00 mm
Peso (imperial) 2.65 lb.
Peso (métrico) 1.2 kg