Learn More
Priorclave™ Contenedor de desechos de acero inoxidable
Código de producto. 12798965
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Priorclave Modelos RSC 450 y 700L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12798965 Priorclave Modelos RSC 450 y 700L cada uno
1 options
Código de producto. 12798965 Proveedor Priorclave™ N.º de proveedor PC/RSC/DIL
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 265 mm
Para utilizar con (equipo) Priorclave Modelos RSC 450 y 700L
Altura exterior (métrico) 190 mm
Tipo de producto Contenedor de desechos
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Anchura exterior (métrico) 625 mm