Learn More
Corning™ Calentador de baño seco digital de acero inoxidable
Código de producto. 11922021 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Monobloque
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11922021 Monobloque cada uno
1 options
Código de producto. 11922021 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6786SB
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Corning™ Digital Dry Bath Heaters provide a broad temperature range up to 150°C, making them useful for a variety of applications. Blocks are sold separately.
  • Display allows for easy monitoring of temperature
  • Chamber provides excellent temperature uniformity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Microprocesador
Material Acero inoxidable
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 150°C
Tipo Baño seco/bloque
Pantalla LED
Incluye Monobloque
Modelo Monobloque
N.º de bloques 1
Exactitud de temperatura ± 0,3 °C
Estabilidad de la temperatura 0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0,2 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 26,5 x 8,3 cm
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 26,5 cm
Altura (métrico) 8,3 cm
Peso (métrico) 2,2 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Amperaje 0,63 A
Frecuencia 50/60 Hz