Learn More
Fisherbrand™ Cucharas cilíndricas de acero inoxidable
Código de producto. 11553452 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize Capacidad (métrico)
11553452 190 mm cada uno -
11563452 260 mm cada uno -
11573452 325 mm cada uno 500 mL
11583452 340 mm cada uno 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11553452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.20€
    20.44€ / paquete de 1
    Ahorro 12.76€
    38% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos al pesar y manipular muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas cilíndricas. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquidos hasta gemas y otros materiales, las cucharas cilíndricas de acero inoxidable Fisherbrand™ son el accesorio perfecto para cualquier báscula.
  • Fabricado con acero inoxidable.
  • La forma cilíndrica evita que los materiales se derramen
  • Incluye mango
Especificaciones
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Pala
Dimensiones (L x An) 190 x 50 mm
Incluye Con mango
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 190 mm