Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable, clase F1 con certificado
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plá
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | F1 |
| Peso (métrico) | De 1 g a 5 kg |
| Masa | De 1 g a 5 kg |