Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable, clase E2 con certificado
Código de producto. 15575119 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
200 g
De 1 a 100 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15575119 200 g 1 unidad
15575129 De 1 g a 5 kg 1 unidad
15595119 De 1 g a 1 kg 1 unidad
15525109 De 1 a 100 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15575119
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plá
Especificaciones
Clasificación E2
Peso (métrico) 200 g
Masa 200 g