Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Para uso con molinos de lotes
- Para cortar, moler o pulverizar materiales fibrosos blandos con una dureza de hasta 6 Mohs
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 0,007 kg |